Ethyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 4-formylpyrrole-2-carboxylate, Ethyl 4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR953465-1G OR953465-5G
APOSOR953465-1GEA 43.5 EUR
APOSOR953465-1G APOSOR953465-5G
Ethyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Ethyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formel: C₈H₉NO₃
Molecular Weight: 167.164 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04122505
CAS-Nummer: 7126-57-0