4-Methylisatin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Methyl-1H-indole-2,3-dione
OR953472-1G OR953472-250MG
APOSOR953472-1GEA 632 EUR
APOSOR953472-1G APOSOR953472-250MG
4-Methylisatin 95%
4-Methylisatin
Formel: C₉H₇NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00463404
CAS-Nummer: 1128-44-5