(R)-N-(2-Propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Rasagiline, (1R)-N-prop-2-ynylindan-1-amine
OR953478-10G
OR953478-1G
OR953478-5G
APOSOR953478-10GEA
0
EUR
APOSOR953478-10G
APOSOR953478-1G
APOSOR953478-5G
(R)-N-(2-Propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine 95%
(R)-N-(2-Propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine
Formel:
C₁₂H₁₃N Molecular Weight: 171,2383 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00866571 CAS-Nummer: 136236-51-6 |