4,5-Dichlorchinazolin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953494-1G OR953494-250MG
APOSOR953494-1GEA 126 EUR
APOSOR953494-1G APOSOR953494-250MG
4,5-Dichlorchinazolin 95%
4,5-Dichloroquinazoline
Formel: C₈H₄Cl₂N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09909637
CAS-Nummer: 2148-55-2