Methyl-3-(benzyloxy)-4-brombenzoat 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR9535-1G OR9535-250MG
APOSOR9535-1GEA 170 EUR
APOSOR9535-1G APOSOR9535-250MG
Methyl-3-(benzyloxy)-4-brombenzoat 98%
Methyl-3-(benzyloxy)-4-brombenzoat
Formel: C₁₅H₁₃BrO₃
Siedepunkt: 202…203 °C/4mmHg
Schmelzpunkt: 81…83 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08436016
CAS-Nummer: 17054-26-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR