Ethyl-2,4-dimethylbenzoat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 2,4-dimethylbenzoate
OR953516-100G OR953516-25G OR953516-5G
APOSOR953516-100GEA 261 EUR
APOSOR953516-100G APOSOR953516-25G APOSOR953516-5G
Ethyl-2,4-dimethylbenzoat 96%
Ethyl-2,4-dimethylbenzoat
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Molecular Weight: 178,23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015438
CAS-Nummer: 33499-42-2