2-Cyano-N-(2-phenylethyl)acetamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953526-1G OR953526-5G
APOSOR953526-1GEA 502 EUR
APOSOR953526-1G APOSOR953526-5G
2-Cyano-N-(2-phenylethyl)acetamide 95%
2-Cyano-N-(2-phenylethyl)acetamide
Formel: C₁₁H₁₂N₂O
Molecular Weight: 188.23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00552868
CAS-Nummer: 51838-02-9