(3S)-(+)-1-Benzyl-3-(methylamino)pyrrolidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953579-1G OR953579-5G
APOSOR953579-1GEA 63.8 EUR
APOSOR953579-1G APOSOR953579-5G
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-(methylamino)pyrrolidine 95%
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-(methylamino)pyrrolidine
Formel: C₁₂H₁₈N₂
Molecular Weight: 190.29 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191310
CAS-Nummer: 169749-99-9