Ethyl-1-methylpyrrolidine-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953602-1G OR953602-250MG
APOSOR953602-1GEA 249 EUR
APOSOR953602-1G APOSOR953602-250MG
Ethyl-1-methylpyrrolidine-3-carboxylate 95%
Ethyl-1-methylpyrrolidine-3-carboxylate
Formel: C₈H₁₅NO₂
Molecular Weight: 157.21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12198863
CAS-Nummer: 14398-95-9