9-Benzyl-3-oxo-9-azabicyclo[3.3.1]nonane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
9-Benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
OR953603-5G
APOSOR953603-5GEA
82.8
EUR
APOSOR953603-5G
9-Benzyl-3-oxo-9-azabicyclo[3.3.1]nonane 97%
9-Benzyl-3-oxo-9-azabicyclo[3.3.1]nonane
Formel:
C₁₅H₁₉NO Molecular Weight: 229,32 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00144851 CAS-Nummer: 2291-58-9 |