Ethyl-1,2-benzoxazol-3-carboxylat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1,2-Benzisoxazole-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-Ethoxycarbonyl-1,2-benzisoxazole, Ethyl 1,2-Benzisoxazole-3-carboxylate
OR953650-1G OR953650-250MG
APOSOR953650-1GEA 719 EUR
APOSOR953650-1G APOSOR953650-250MG
Ethyl-1,2-benzoxazol-3-carboxylat 95%
Ethyl benzo[d]isoxazole-3-carboxylate
Formel: C₁₀H₉NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659787
CAS-Nummer: 57764-49-5