4-Brom-o-toluylsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Bromo-2-methylbenzoic acid
OR9537-100G OR9537-25G OR9537-500G
APOSOR9537-100GEA 78.3 EUR
APOSOR9537-100G APOSOR9537-25G APOSOR9537-500G
4-Brom-o-toluylsäure
4-Brom-o-toluylsäure
Formel: C₈H₇BrO₂
Molecular Weight: 215,05 g/mol
Schmelzpunkt: 180…184 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040905
CAS-Nummer: 68837-59-2
EINECS: 272-437-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III