3-Amino-4-methylpyridazin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953732-1G OR953732-250MG
APOSOR953732-1GEA 579 EUR
APOSOR953732-1G APOSOR953732-250MG
3-Amino-4-methylpyridazin 95%
3-Amino-4-methylpyridazine
Formel: C₅H₇N₃
Molecular Weight: 109,1300 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08460975
CAS-Nummer: 90568-15-3