5-Bromofuro[2,3-b]pyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953736-1G OR953736-250MG
APOSOR953736-1GEA 484 EUR
APOSOR953736-1G APOSOR953736-250MG
5-Bromofuro[2,3-b]pyridine 98%
5-Bromofuro[2,3-b]pyridine
Formel: C₇H₄BrNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16628264
CAS-Nummer: 220957-39-1