2-Chloro-4-iodo-5-methylpyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR953758-250MG OR953758-1G
APOSOR953758-250MGEA 37.7 EUR
APOSOR953758-250MG APOSOR953758-1G
2-Chloro-4-iodo-5-methylpyridine 95%
2-Chloro-4-iodo-5-methylpyridine
Formel: C₆H₅ClIN
Molecular Weight: 253.47 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD16610529
CAS-Nummer: 1197957-18-8