3-Bromo-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9538-10G OR9538-1G OR9538-5G
APOSOR9538-10GEA 277 EUR
APOSOR9538-10G APOSOR9538-1G APOSOR9538-5G
3-Bromo-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
3-Bromo-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
Formel: C₂BrClN₂S
Molecular Weight: 199,45 g/mol
Siedepunkt: 192…194 °C
Schmelzpunkt: 24…25 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00799287
CAS-Nummer: 37159-60-7