3-(Methansulfonylamino)benzonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953833-1G OR953833-5G
APOSOR953833-1GEA 168 EUR
APOSOR953833-1G APOSOR953833-5G
3-(Methansulfonylamino)benzonitril 95%
3-(Methansulfonylamino)benzonitril
Formel: C₈H₈N₂O₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00116199
CAS-Nummer: 50790-30-2