Isoxazolo[5,4-b]pyridin-3-ylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Isoxazolo[5,4-b]pyridin-3-amine
OR953834-1G OR953834-5G
APOSOR953834-1GEA 122 EUR
APOSOR953834-1G APOSOR953834-5G
Isoxazolo[5,4-b]pyridin-3-ylamine 98%
Isoxazolo[5,4-b]pyridin-3-ylamine
Formel: C₆H₅N₃O
Molecular Weight: 135,13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04117798
CAS-Nummer: 92914-74-4