5-Benzylthiazol-2-ylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953871-1G OR953871-5G
APOSOR953871-1GEA 226 EUR
APOSOR953871-1G APOSOR953871-5G
5-Benzylthiazol-2-ylamine 95%
5-Benzylthiazol-2-ylamine
Formel: C₁₀H₁₀N₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00547831
CAS-Nummer: 121952-97-4