2-Piperidin-3-yl-1H-benzimidazole ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(Piperidin-3-yl)-1H-benzo[d]imidazole
OR953882-1G OR953882-5G
APOSOR953882-1GEA 59.6 EUR
APOSOR953882-1G APOSOR953882-5G
2-Piperidin-3-yl-1H-benzimidazole ≥98%
2-Piperidin-3-yl-1H-benzimidazole
Formel: C₁₂H₁₅N₃
Molecular Weight: 201.27 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06738924
CAS-Nummer: 123771-23-3