4-Chlor[1]benzofuro[3,2-d]pyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR953913-1G
OR953913-250MG
OR953913-5G
APOSOR953913-1GEA
58
EUR
APOSOR953913-1G
APOSOR953913-250MG
APOSOR953913-5G
4-Chlor[1]benzofuro[3,2-d]pyrimidin
4-Chlorobenzofuro[3,2-d]pyrimidine
Formel:
C₁₀H₅ClN₂O Molecular Weight: 204,6100 g/mol Schmelzpunkt: 146 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00763943 CAS-Nummer: 39876-88-5 |