3-Amino-N,N-dimethylbenzamid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953934-1G OR953934-5G
APOSOR953934-1GEA 85.7 EUR
APOSOR953934-1G APOSOR953934-5G
3-Amino-N,N-dimethylbenzamid 95%
3-Amino-N,N-dimethylbenzamid
Formel: C₉H₁₂N₂O
Molecular Weight: 164.2044 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01168905
CAS-Nummer: 33322-60-0