5-Chloro-2,3-dihydrobenzofuran-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953943-1G
OR953943-250MG
APOSOR953943-1GEA
632
EUR
APOSOR953943-1G
APOSOR953943-250MG
5-Chloro-2,3-dihydrobenzofuran-2-carboxylic acid 95%
5-Chloro-2,3-dihydrobenzofuran-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₇ClO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06753266 CAS-Nummer: 34385-94-9 |