4-[(Methylamino)methyl]benzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-((Methylamino)methyl)benzonitrile
OR953944-1G OR953944-5G
APOSOR953944-1GEA 66.7 EUR
APOSOR953944-1G APOSOR953944-5G
4-[(Methylamino)methyl]benzonitrile 98%
4-[(Methylamino)methyl]benzonitrile
Formel: C₉H₁₀N₂
Molecular Weight: 146,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09738490
CAS-Nummer: 34403-48-0