5-(Aminomethyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953983-1G OR953983-250MG OR953983-5G
APOSOR953983-1GEA 270 EUR
APOSOR953983-1G APOSOR953983-250MG APOSOR953983-5G
5-(Aminomethyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinamine 98%
5-(Aminomethyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinamine
Formel: C₈H₁₃N₃
Molecular Weight: 151.21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08272104
CAS-Nummer: 354824-17-2