[2-(3-Methylphenoxy)ethyl]amine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(3-Methylphenoxy)ethanamine
OR953999-1G OR953999-250MG
APOSOR953999-1GEA 140 EUR
APOSOR953999-1G APOSOR953999-250MG
[2-(3-Methylphenoxy)ethyl]amine hydrochloride 95%
[2-(3-Methylphenoxy)ethyl]amine hydrochloride
Formel: C₉H₁₄ClNO
Molecular Weight: 187,67 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02667723
CAS-Nummer: 6487-99-6