Methyl-4-brom-3-methoxybenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Brom-3-methoxybenzoesäuremethylester
OR9540-1G
OR9540-25G
OR9540-5G
APOSOR9540-1GEA
21.9
EUR
APOSOR9540-1G
APOSOR9540-25G
APOSOR9540-5G
Methyl-4-brom-3-methoxybenzoat 98%
Methyl-4-brom-3-methoxybenzoat
Formel:
C₉H₉BrO₃ Molecular Weight: 245.07 g/mol Schmelzpunkt: 58…61 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08436018 CAS-Nummer: 17100-63-9 |