Methyl-4-cyanotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 4-cyanotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
OR954127-1G OR954127-250MG
APOSOR954127-1GEA 574 EUR
APOSOR954127-1G APOSOR954127-250MG
Methyl-4-cyanotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate 97%
Methyl-4-cyanotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
Formel: C₈H₁₁NO₃
Molecular Weight: 169.18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11100237
CAS-Nummer: 362703-30-8