3-(Benzyloxy)propan-1-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR954152-1G OR954152-250MG
APOSOR954152-1GEA 328 EUR
APOSOR954152-1G APOSOR954152-250MG
3-(Benzyloxy)propan-1-amine 95%
3-(Benzyloxy)propan-1-amine
Formel: C₁₀H₁₅NO
Molecular Weight: 165.24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07339550
CAS-Nummer: 16728-64-6