4-Brom-3-methoxybenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9543-5G OR9543-25G
APOSOR9543-5GEA 36.4 EUR
APOSOR9543-5G APOSOR9543-25G
4-Brom-3-methoxybenzoesäure 98%
4-Bromo-3-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₇BrO₃
Schmelzpunkt: 221…224 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08436017
CAS-Nummer: 56256-14-5