4-Methoxy-2-pyridincarbonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-methoxypicolinonitrile
OR9544-1G
OR9544-5G
APOSOR9544-1GEA
79.9
EUR
APOSOR9544-1G
APOSOR9544-5G
4-Methoxy-2-pyridincarbonitril 95%
4-Methoxy-2-pyridincarbonitril
Formel:
C₇H₆N₂O Molecular Weight: 134.1400 g/mol Schmelzpunkt: 118…121 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08062857 CAS-Nummer: 36057-44-0 UN: 3439 ADR: 6.1 III |