3-(2-Chlorethylcarbamoyl)phenylboronsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(3-((2-Chloroethyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
OR9545-1G
OR9545-5G
APOSOR9545-1GEA
118
EUR
APOSOR9545-1G
APOSOR9545-5G
3-(2-Chlorethylcarbamoyl)phenylboronsäure 96%
3-(2-Chlorethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₁BClNO₃ Schmelzpunkt: 250…252 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08436013 CAS-Nummer: 874288-12-7 |