Ethylnicotinat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Pyridin-3-carbonsäureethylester, Nicotinsäureethylester, Ethyl-3-pyridincarboxylat, 3-Picolinsäureethylester, 3-Pyridincarbonsäureethylester
OR954544-500G
APOSOR954544-500GEA
66.7
EUR
APOSOR954544-500G
Ethylnicotinat 98%
Ethylnicotinat
Formel:
C₈H₉NO₂ Molecular Weight: 151,16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006389 CAS-Nummer: 614-18-6 |