Acetoacetanilid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Acetessigsäureanilid, Acetethansäureanilid, 3-Oxo-N-phenylbutanamid
OR954560-100G OR954560-1KG OR954560-500G
APOSOR954560-100GEA 125 EUR
APOSOR954560-100G APOSOR954560-1KG APOSOR954560-500G
Acetoacetanilid 98%
Acetoacetanilid
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Molecular Weight: 177.2 g/mol
Siedepunkt: 129
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008780
CAS-Nummer: 102-01-2
Merck Index: 13,00059