7-Hydroxy-4-methoxymethylcoumarin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR9546-1G
OR9546-5G
APOSOR9546-1GEA
109
EUR
APOSOR9546-1G
APOSOR9546-5G
7-Hydroxy-4-methoxymethylcoumarin
7-Hydroxy-4-methoxymethylcoumarin
Formel:
C₁₁H₁₀O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052607 CAS-Nummer: 157101-77-4 |