Biphenyl-4-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Hydroxydiphenyl, 1-Hydroxy-4-phenylbenzol, 4-Hydroxybiphenyl, 4-Phenylphenol
OR954761-100G OR954761-500G
APOSOR954761-100GEA 0 EUR
APOSOR954761-100G APOSOR954761-500G
Biphenyl-4-ol 98%
Biphenyl-4-ol
Formel: C₁₂H₁₀O
Molecular Weight: 170,21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002347
CAS-Nummer: 92-69-3