3-(4-Hydroxyphenyl)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4'-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carbonitrile, 4-(3-Cyanophenyl)phenol
OR954778-5G
APOSOR954778-5GEA 333 EUR
APOSOR954778-5G
3-(4-Hydroxyphenyl)benzonitril 98%
3-(4-Hydroxyphenyl)benzonitril
Formel: C₁₃H₉NO
Molecular Weight: 195,2200 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05854255
CAS-Nummer: 154848-44-9