2-(Allyloxy)ethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR955005-100G OR955005-1KG OR955005-500G
APOSOR955005-100GEA 125 EUR
APOSOR955005-100G APOSOR955005-1KG APOSOR955005-500G
2-(Allyloxy)ethanol 95%
Ethylene glycol monoallyl ether
Formel: C₅H₁₀O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00020607
CAS-Nummer: 111-45-5