4-(2-Chlorethylcarbamoyl)phenylboronsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR9551-1G
OR9551-5G
APOSOR9551-1GEA
118
EUR
APOSOR9551-1G
APOSOR9551-5G
4-(2-Chlorethylcarbamoyl)phenylboronsäure 95%
4-(2-Chlorethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₁BClNO₃ Schmelzpunkt: 173…175 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08436019 CAS-Nummer: 874460-05-6 |