2-(4-Chlorbutyl)-1,3-dioxolan 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR955197-25G
APOSOR955197-25GEA
271
EUR
APOSOR955197-25G
2-(4-Chlorbutyl)-1,3-dioxolan 95%
2-(4-Chlorbutyl)-1,3-dioxolan
Formel:
C₆H₁₁ClO₂ Molecular Weight: 150,6 g/mol Siedepunkt: 56…58 °C Dichte: 1,109 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 85 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00043136 CAS-Nummer: 118336-86-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |