3-(4-Methoxyphenyl)Pyrazole

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole

OR9552-250MG OR9552-1G
APOSOR9552-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR9552-250MG APOSOR9552-1G
3-(4-Methoxyphenyl)Pyrazole
3-(4-Methoxyphenyl)Pyrazole
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
Molecular Weight: 174,203 g/mol
Siedepunkt: 158 °C/0,6mmHg
Schmelzpunkt: 130…131 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00112008
CAS-Nummer: 27069-17-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR