5-p-Tolylpyridin-2-ylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-(p-Tolyl)pyridin-2-amine, 5-(4-Methylphenyl)pyridin-2-amine
OR955285-1G OR955285-5G
APOSOR955285-1GEA 72.5 EUR
APOSOR955285-1G APOSOR955285-5G
5-p-Tolylpyridin-2-ylamin 98%
5-p-Tolylpyridin-2-ylamin
Formel: C₁₂H₁₂N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06797790
CAS-Nummer: 503536-74-1