4-Chloro-1-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR955340-100MG OR955340-250MG
APOSOR955340-100MGEA 69.6 EUR
APOSOR955340-100MG APOSOR955340-250MG
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 98%
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formel: C₈H₇ClN₂
Molecular Weight: 166.61 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09258871
CAS-Nummer: 27382-01-0