Methyl-4-methylpicolinat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 4-methylpicolinate
OR955702-1G OR955702-5G
APOSOR955702-1GEA 89.9 EUR
APOSOR955702-1G APOSOR955702-5G
Methyl-4-methylpicolinat 97%
Methyl-4-methylpicolinat
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151,1600 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09265118
CAS-Nummer: 13509-13-2