Methyl-2-bromisonicotinat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 2-bromoisonicotinate
OR9560-1G
OR9560-5G
APOSOR9560-1GEA
21.9
EUR
APOSOR9560-1G
APOSOR9560-5G
Methyl-2-bromisonicotinat 98%
Methyl-2-bromisonicotinat
Formel:
C₇H₆BrNO₂ Molecular Weight: 216,0320 g/mol Schmelzpunkt: 35…37 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03791265 CAS-Nummer: 26156-48-9 |