Methyl-6-bromnicotinat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR9561-25G
OR9561-5G
APOSOR9561-25GEA
0
EUR
APOSOR9561-25G
APOSOR9561-5G
Methyl-6-bromnicotinat 97%
Methyl-6-bromnicotinat
Formel:
C₇H₆BrNO₂ Schmelzpunkt: 106…110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04972371 CAS-Nummer: 26218-78-0 |