6-Acetamido-3-brompicolinsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-Acetamido-3-bromopyridine-2-carboxylic acid
OR9562-1G OR9562-5G
APOSOR9562-1GEA 118 EUR
APOSOR9562-1G APOSOR9562-5G
6-Acetamido-3-brompicolinsäure 96%
6-Acetamido-3-brompicolinsäure
Formel: C₈H₇BrN₂O₃
Schmelzpunkt: 196…198 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08235101
CAS-Nummer: 882430-69-5