{4-[(Methylsulphonyl)methyl]phenyl}amine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Methanesulphonylmethyl)aniline
OR956229-1G
OR956229-250MG
APOSOR956229-1GEA
221
EUR
APOSOR956229-1G
APOSOR956229-250MG
{4-[(Methylsulphonyl)methyl]phenyl}amine hydrochloride 97%
{4-[(Methylsulphonyl)methyl]phenyl}amine hydrochloride
Formel:
C₈H₁₂ClNO₂S Molecular Weight: 221.71 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18071261 CAS-Nummer: 24176-70-3 |