2-Methyl-3-nitrobenzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956279-5G
APOSOR956279-5GEA 55.1 EUR
APOSOR956279-5G
2-Methyl-3-nitrobenzonitrile 97%
2-Methyl-3-nitrobenzonitrile
Formel: C₈H₆N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09025714
CAS-Nummer: 71516-35-3