1-Nitro-4-propoxybenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: p-Nitrophenyl propyl ether
OR956283-1G OR956283-5G
APOSOR956283-1GEA 219 EUR
APOSOR956283-1G APOSOR956283-5G
1-Nitro-4-propoxybenzol 98%
1-Nitro-4-propoxybenzol
Formel: C₉H₁₁NO₃
Molecular Weight: 181,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 7244-77-1